주요 문서
BAF175750040
Snap Cap Vials
capacity 148 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
72 EA
₩204,624
₩204,624
예상 입고일2025년 3월 06일세부사항
크기 선택
보기 변경
72 EA
₩204,624
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
₩204,624
예상 입고일2025년 3월 06일세부사항
material
colorless tube
flat bottom
polyethylene cap
polystyrene tube
white
무균
non-sterile
특징
graduations: no
neck thread PUSH FIT
포장
pack of 72 ea
제조업체/상표
Bel-Art F17575-0040
용량
148 mL
튜브 직경
49 mm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rigid-wall styrene containers with tight fitting polyethylene snap-on caps. Glass-clear for complete visibility. Excellent for storing dry materials, powders, tablets, and more. Heavy walls for long service. Not for use at temperatures above 70 °C (158 °F).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)