주요 문서
B52603
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-pyridyl)ethylene
97%
동의어(들):
2,2′-Vinylenedipyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10N2
CAS Number:
Molecular Weight:
182.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
bp
150-160 °C/2 mmHg (lit.)
mp
118-119 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(\C=C\c2ccccn2)nc1
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-9-13-11(5-1)7-8-12-6-2-4-10-14-12/h1-10H/b8-7+
InChI key
HKEOCEQLCZEBMK-BQYQJAHWSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)