주요 문서
B2608
Sigma-Aldrich
1,9-Benz-10-anthrone
technical grade
동의어(들):
7H-Benz[de]anthracen-7-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
230.26
Beilstein:
1455646
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
technical grade
mp
168-170 °C (lit.)
SMILES string
O=C1c2ccccc2-c3cccc4cccc1c34
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)