Key Documents
B24758
Sigma-Aldrich
N-Benzyliminodiacetic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2N(CH2CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
223.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
solid
mp
200-202 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO4/c13-10(14)7-12(8-11(15)16)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
SZQUPQVVCLFZLC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable