Key Documents
B18006
Sigma-Aldrich
α,α-Dimethylbenzenepropanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH2C(CH3)2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
164.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
bp
144 °C/85 mmHg (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
density
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3
InChI key
YXVSKJDFNJFXAJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 113 °C - closed cup