주요 문서
B103268
Sigma-Aldrich
2-Butyne-1,4-diol diacetate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2CH2C≡CCH2O2CCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
170.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
122-123 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OCC#CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h5-6H2,1-2H3
InChI key
TVIMIQVBDDNCCR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)