주요 문서
B102407
Sigma-Aldrich
Butyl sulfoxide
96%
동의어(들):
Dibutyl sulfoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)3]2SO
CAS Number:
Molecular Weight:
162.29
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
density
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCS(=O)CCCC
InChI
1S/C8H18OS/c1-3-5-7-10(9)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
LOWMYOWHQMKBTM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
249.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
121.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)