주요 문서
ALD1000
Sigma-Aldrich
Chem-Tutor student modeling system
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩57,449
₩57,449
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩57,449
About This Item
UNSPSC 코드:
60104506
NACRES:
NB.43
₩57,449
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
일반 설명
Specially designed model set for use by organic chemistry students during examinations, etc. Contains 80 Cochranes Orbit-size atom centers, 56 bond tubes, and booklet in a sturdy plastic tub. Multi-pack discounts available.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)