주요 문서
ALD00574
Sigma-Aldrich
(1R,4R)-1-((4-(Trifluoromethyl)phenyl)sulfonyl)bicyclo[2.1.0]pentane, (-)-R-enantiomer
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩261,972
₩261,972
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩261,972
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H11F3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
276.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
₩261,972
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
powder or chunks (crystals)
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)[S](=O)(=O)C32C(C3)CC2
InChI key
KAKTWVYNDZQZCE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
The following "spring-loaded" electrophile is a convenient reagent for the installation of cyclopentane to primary and secondary amines. This product is one of several synthetically useful reagents reported by Baran and coworkers for the “any-stage” installation of small, strained ring systems.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)