주요 문서
ALD00442
Sigma-Aldrich
Sodium butane-1-sulfinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩252,329
₩252,329
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩252,329
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H9NaO2S
Molecular Weight:
144.17
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩252,329
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
250 °C
SMILES string
CCCCS(O[Na])=O
애플리케이션
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)