주요 문서
ALD00430
Sigma-Aldrich
1-Naphthalenyl ester fluorosulfuric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩15,428
₩15,428
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩15,428
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7FO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
226.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩15,428
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
설명
Fp: >230°F
Quality Level
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5576
density
1.3674 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=S(OC1=CC=CC2=CC=CC=C21)(F)=O
InChI
1S/C10H7FO3S/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI key
GEZWNEDYJCOWLU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperature and are not air sensitive.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)