주요 문서
ALD00350
Sigma-Aldrich
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-methoxy-L-phenylalanine
95% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩254,968
₩254,968
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩254,968
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H23NO5
Molecular Weight:
417.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩254,968
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95% (HPLC)
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
171-176 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC([C@@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CC4=CC=CC=C4OC)=O
InChI
1S/C25H23NO5/c1-30-23-13-7-2-8-16(23)14-22(24(27)28)26-25(29)31-15-21-19-11-5-3-9-17(19)18-10-4-6-12-20(18)21/h2-13,21-22H,14-15H2,1H3,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI key
CBCSNZJHURMDMO-QFIPXVFZSA-N
애플리케이션
Unnatrual amino acid was derived from a C-H Activation methodology developed by Jin-Quan Yu and coworkers. The Pd-mediated C-C bond formation can be made in tandem with 2-Methylpyridine (Aldrich 109835).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)