주요 문서
ALD00086
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzenesulfonyl fluoride
95% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩574,287
₩574,287
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩574,287
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4BrFO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
239.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩574,287
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95% (GC)
양식
solid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
mp
45-50 °C
SMILES string
FS(C1=CC=CC=C1Br)(=O)=O
InChI
1S/C6H4BrFO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
InChI key
CVLBPNVZAWKPFN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids.
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)