주요 문서
ALD00034
Sigma-Aldrich
(S)-tert-Butyl 1-(chloromethyl)-5-hydroxy-1H-benzo[e]indole-3(2H)-carboxylate
95% (HPLC)
동의어(들):
N-Boc-seco-CBI
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩123,323
₩123,323
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩123,323
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H20ClNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
333.81
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩123,323
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -89.0, c = 0.05% in chloroform
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC1=C2C(C=CC=C2)=C3C(N(C(OC(C)(C)C)=O)C[C@H]3CCl)=C1
InChI
1S/C18H20ClNO3/c1-18(2,3)23-17(22)20-10-11(9-19)16-13-7-5-4-6-12(13)15(21)8-14(16)20/h4-8,11,21H,9-10H2,1-3H3/t11-/m1/s1
InChI key
DGPQGWRHSMFTSW-LLVKDONJSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
N-Boc-CBI best used as its seco precursor (seco-N-Boc-CBI) is a simple alkylation subunit analog of that found in the naturally occurring antitumor agents the duocarmycins, yatakemycin, and CC-1065, which act by sequence selective DNA alkylation.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.