주요 문서
ALD00022
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-((1-(2-oxo-2-phenylethyl)-1H-pyrrol-2-yl)methylene)malonate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H21NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
355.38
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
118 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(CN1C(C=C(C(OCC)=O)C(OCC)=O)=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C20H21NO5/c1-3-25-19(23)17(20(24)26-4-2)13-16-11-8-12-21(16)14-18(22)15-9-6-5-7-10-15/h5-13H,3-4,14H2,1-2H3
InChI key
JMNYUFCXEYSRIE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Building block is employed in the enantioselective synthesis of 5, 6-dihydroindolizines through a cascade sequence initiated by (S)-(–)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether (Aldrich 677183).
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)