주요 문서
ACE729805
Ace addition funnel
capacity 125 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩628,894
₩628,894
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩628,894
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
NACRES:
NB.43
₩628,894
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
0-3 pressure equalizing funnel
용량
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Angled position makes manipulation of stopcock easier than conventional style. Leak-proof with complete drainage, pressure-equalizing arm, precise needle-valve adjustment, and double-scale graduations.
Threaded stopcock (0 to 3 mm orifice for funnels up to 250 mL and 0 to 5 mm orifice for funnels 500 mL and larger) with PTFE plug permits smooth needle-valve adjustment down to 0.1 mL/min flow rate. Double PTFE-ring seals prevent exposure of backup O-ring to corrosive liquids.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)