주요 문서
A95804
Sigma-Aldrich
1-Aza-2-methoxy-1-cycloheptene
99%
동의어(들):
O-Methylcaprolactim
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13NO
CAS Number:
Molecular Weight:
127.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
52-53 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC1=NCCCCC1
InChI
1S/C7H13NO/c1-9-7-5-3-2-4-6-8-7/h2-6H2,1H3
InChI key
DNXIQMQGKSQHPC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
123.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
51 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)