주요 문서
A7675
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-6-aminoindoline
powder
동의어(들):
1-(6-Amino-2,3-dihydro-indol-1-yl)ethanone, 1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydroindole, 6-Amino-N-acetylindoline, NSC 87623
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
176.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
powder
색상
light yellow to light brown
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N1CCc2ccc(N)cc12
InChI
1S/C10H12N2O/c1-7(13)12-5-4-8-2-3-9(11)6-10(8)12/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3
InChI key
LOZKZWIQDVEDCQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for preparation of:
  • Transient receptor potential cation channel V1 (TRPV1) antagonists
  • Inhibitor of the human immunodeficiency virus (HIV) envelope glycoprotein gp120 binding to the cluster of differentiation 4 (CD4) receptor
  • Antiproliferative agents
  • Serotonin 5-HT2C/2B receptor antagonists
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)