주요 문서
A66804
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-naphthoic acid
technical grade, 80%
동의어(들):
2-Amino-3-carboxynaphthalene, 2-Aminonaphthalene-3-carboxylic acid, 3-Amino-2-naphthalenecarboxylic acid, beta-Naphthylamine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC10H6CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
187.19
Beilstein:
744099
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
Quality Level
분석
80%
양식
powder, crystals or chunks
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
yellow to olive green
mp
212-215 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cc2ccccc2cc1C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO2/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14/h1-6H,12H2,(H,13,14)
InChI key
XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.