주요 문서
A65131
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-methylpiperazine dihydrochloride monohydrate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H13N3 · 2HCl · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
206.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
crystals
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.Cl.Cl.CN1CCN(N)CC1
InChI
1S/C5H13N3.2ClH.H2O/c1-7-2-4-8(6)5-3-7;;;/h2-6H2,1H3;2*1H;1H2
InChI key
UPJWXQREHFVMHA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)