주요 문서
A18834
Sigma-Aldrich
4-Acetylmorpholine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
129.16
Beilstein:
111971
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
mp
14 °C (lit.)
density
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h2-5H2,1H3
InChI key
KYWXRBNOYGGPIZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
251.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
122 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1