주요 문서
A1800
Sigma-Aldrich
4-Acetamidobenzaldehyde
technical grade
동의어(들):
4′-Formylacetanilide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩36,540
25 G
₩105,053
₩36,540
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩36,540
25 G
₩105,053
About This Item
Linear Formula:
CH3CONHC6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
163.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩36,540
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
technical grade
양식
powder
mp
148-153 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-7(12)10-9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-6H,1H3,(H,10,12)
InChI key
SKLUWKYNZNXSLX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Interconversion model analysis and estimation of available fractions for 4-acetaminobenzaldehyde and its reversible metabolite, 4-acetaminobenzylalcohol, in the rat using the multi-lines fitting technique.
S Inui et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 36(5), 1922-1925 (1988-05-01)