주요 문서
96837
Sigma-Aldrich
Z-DL-Lys(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Nα,Nε-Di-Z-DL-lysine, Nα,Nε-di-Z-DL-lysine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H26N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
414.45
Beilstein:
2027663
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (TLC)
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
90-95 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)C(CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C22H26N2O6/c25-20(26)19(24-22(28)30-16-18-11-5-2-6-12-18)13-7-8-14-23-21(27)29-15-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)
InChI key
BLZXFNUZFTZCFD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)