주요 문서
96835
Sigma-Aldrich
Z-Lys(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
N,N′-Di-Cbz-L-lysine, Nα,Nε-Di-Z-L-lysine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2O2CNH(CH2)4CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
414.45
Beilstein:
1897206
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
[H][C@@](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)(NC(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C22H26N2O6/c25-20(26)19(24-22(28)30-16-18-11-5-2-6-12-18)13-7-8-14-23-21(27)29-15-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChI key
BLZXFNUZFTZCFD-IBGZPJMESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)