문서
96414
Sigma-Aldrich
Z-Dap(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Nα-Z-Nβ-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid, Z-3-(Fmoc-amino)-L-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H24N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
460.48
Beilstein:
6356947
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
powder
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
SMILES string
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)NC(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C26H24N2O6/c29-24(30)23(28-26(32)33-15-17-8-2-1-3-9-17)14-27-25(31)34-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t23-/m0/s1
InChI key
MVKNXKRRMCSKJJ-QHCPKHFHSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable