주요 문서
96125
Sigma-Aldrich
Z-D-Glu-OBzl
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
N-Cbz-D-glutamic acid α-benzyl ester, Z-D-glutamic acid 1-benzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H21NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
371.38
Beilstein:
5305848
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C20H21NO6/c22-18(23)12-11-17(19(24)26-13-15-7-3-1-4-8-15)21-20(25)27-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17H,11-14H2,(H,21,25)(H,22,23)/t17-/m1/s1
InChI key
VWHKODOUMSMUAF-QGZVFWFLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)