주요 문서
96083
Sigma-Aldrich
Z-Dab-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
동의어(들):
Nα-Z-L-2,4-diaminobutyric acid, Z-Dbu-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
252.27
Beilstein:
2288043
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
광학 활성
[α]20/D −9.5±0.5°, c = 1% in H2O
mp
194-196 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
NCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16N2O4/c13-7-6-10(11(15)16)14-12(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI key
KXMSCBRTBLPGIN-JTQLQIEISA-N
기타 정보
Mono-protected derivative of L-2,4-diaminobutyric acid; used e.g. for the synthesis of α-amino-γ-guanidino butyric acid[1][2]; synthesis of an analog of virginiamycin[3]
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
M.J.O. Anteunis et al.
Bull. Soc. Chim. Belg., 97, 135-135 (1988)
F. Brtnik et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 41, 2969-2969 (1976)
H. Arold et al.
J. Prakt. Chem., 317, 682-682 (1975)