주요 문서
96077
Sigma-Aldrich
Z-Dehydro-Ala-OMe
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
N-Cbz-Dehydroalanine methyl ester, Z-Dehydroalanine methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩467,306
₩467,306
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩467,306
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2O2CNHC(=CH2)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
235.24
Beilstein:
2056075
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩467,306
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
양식
crystals
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)C(=C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H13NO4/c1-9(11(14)16-2)13-12(15)17-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3,(H,13,15)
InChI key
STFUIEDYPRMRNN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)