주요 문서
95930
Sigma-Aldrich
Z-Arg-OH
≥96.0% (NT)
동의어(들):
Nα-Z-L-Arginine, N2-Carbobenzyloxy-L-arginine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HN=C(NH2)NH(CH2)3CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
308.33
Beilstein:
2169267
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥96.0% (NT)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D −9±1°, c = 5% in 1 M HCl
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
불순물
~3% water
mp
171-174 °C (dec.) (lit.)
171-174 °C (dec.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N4O4/c15-13(16)17-8-4-7-11(12(19)20)18-14(21)22-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,18,21)(H,19,20)(H4,15,16,17)/t11-/m0/s1
InChI key
SJSSFUMSAFMFNM-NSHDSACASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)