주요 문서
95902
Sigma-Aldrich
5-(Z-Amino)-1-pentanol
≥98.0%
동의어(들):
Benzyl N-(5-hydroxypentyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2O2CNH(CH2)5OH
CAS Number:
Molecular Weight:
237.29
Beilstein:
4353228
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
SMILES string
OCCCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO3/c15-10-6-2-5-9-14-13(16)17-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-11H2,(H,14,16)
InChI key
TYIYHFWLYLHCHY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)