주요 문서
95732
Sigma-Aldrich
Z-Dap(Boc)-OH
≥99.0% (TLC)
동의어(들):
Nα-Z-Nβ-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid, Z-3-(Boc-amino)-L-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H22N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
338.36
Beilstein:
3629152
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0% (TLC)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D −12.0±1°, c = 1% in methanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H22N2O6/c1-16(2,3)24-14(21)17-9-12(13(19)20)18-15(22)23-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,20)/t12-/m0/s1
InChI key
WJKGPJRAGHSOLM-LBPRGKRZSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)