주요 문서
95642
Sigma-Aldrich
Diazodimedone
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
2-Diazo-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
crystals
mp
105-108 °C
작용기
ketone
SMILES string
CC1(C)CC(=O)C(=[N+]=[N-])C(=O)C1
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-8(2)3-5(11)7(10-9)6(12)4-8/h3-4H2,1-2H3
InChI key
DMOYBIUAWCVPLF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)