주요 문서
95468
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide)
viscosity ~4.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
동의어(들):
L-Lactide polymer, PLA, Poly(L-Lactic acid)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩401,027
₩401,027
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩401,027
About This Item
Linear Formula:
CH3O(C6H8O4)nH
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩401,027
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
설명
ester terminated
양식
solid
분자량
Mn 103,000
Mw 259,000
분해 기간
>3 years
불순물
<0.5% water
점도
~4.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Mw/Mn
<2.5
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
medical device
기타 정보
end group: decyl ester
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
Immunosuppressive tumor-associated myeloid cells (TAMC) are responsible for glioblastoma (GBM) resistance to immunotherapies and existing standard of care treatments. This mini-review highlights recent progress in implementing nanotechnology in advancing TAMC-targeted therapies for GBM.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.