문서
95115
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsiloxy)(vinyl)silane
≥97.0% (GC)
동의어(들):
Vinyltris(trimethylsiloxy)silane, [Tris(trimethylsiloxy)silyl]ethylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)3SiO]3SiCH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
322.70
Beilstein:
1795324
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (GC)
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
n20/D 1.395
bp
86.5-87.5 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)C=C
InChI
1S/C11H30O3Si4/c1-11-18(12-15(2,3)4,13-16(5,6)7)14-17(8,9)10/h11H,1H2,2-10H3
InChI key
CHEFFAKKAFRMHG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
150.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
66 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter