Key Documents
94647
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-hydroxypiperidine
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
1-Boc-3-piperidinol, tert-Butyl 3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H19NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
201.26
Beilstein:
4180859
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
설명
remark: may darken during storage without loss in purity
분석
≥98.0% (TLC)
형태
crystals
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3
InChI key
UIJXHKXIOCDSEB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable