주요 문서
94579
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl cyanide
technical, ≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Phenylsulfonyl cyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
167.19
Beilstein:
2046645
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
grade
technical
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.531
density
1.274 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
O=S(=O)(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
VKEVYOIDTOPARM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)