주요 문서
94532
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
puriss., ≥99.5% (T)
동의어(들):
4-Piperidone ethylene acetal hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
179.64
Beilstein:
7304914
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
grade
puriss.
분석
≥99.5% (T)
양식
crystals
mp
193-197 °C
193-198 °C
SMILES string
Cl[H].C1CC2(CCN1)OCCO2
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7;/h8H,1-6H2;1H
InChI key
VXBPZOLCIITMPB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)