주요 문서
94481
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyethoxy)-2-methyl-2-propanol
≥98.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H16O3
CAS Number:
Molecular Weight:
148.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.422
density
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
COCCOCC(C)(C)O
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(2,8)6-10-5-4-9-3/h8H,4-6H2,1-3H3
InChI key
SIUWDFVMEASCRP-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Stable precursor for a watersoluble unstable Boc reagent, e.g. the chloroformate[1]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
C. Birr
Solid Phase Synth. and Combinat. Libr., Coll. Papers, 5th Intl. Synmp., 82-82 (1998)