940518
Magnesium sulfate heptahydrate
≥99.9% trace metals basis
동의어(들):
Epsom salt, Magnesium sulphate heptahydrate, Magnesium(II) sulfate heptahydrate, Epsom salts
크기 선택
About This Item
Grade
for analytical purposes
Quality Level
vapor density
<0.01 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
유형
(High purity Salts)
분석
≥98% (EDTA titration)
≥99.9% trace metals basis
양식
powder or crystals
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
색상
white to off-white
solubility
water: soluble
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤20 ppm
nitrate (NO3-): ≤50 ppm
양이온 미량물
Al: ≤10 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤10 ppm
Cr: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤10 ppm
Na: ≤30 ppm
Ni: ≤10 ppm
Pb: ≤10 ppm
Si: ≤10 ppm
Zn: ≤10 ppm
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
room temp
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)