Key Documents
93956
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine
≥98.5% (HPLC)
동의어(들):
(R)-2-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10F3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
233.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.5% (HPLC)
형태
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-3-1-6(2-4-7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m1/s1
InChI key
CRFFPDBJLGAGQL-MRVPVSSYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)