문서
93860
Sigma-Aldrich
2-(1-Aminocyclohexyl)acetic acid hydrochloride
≥95.0% (AT)
동의어(들):
1-Aminocyclohexaneacetic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
193.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0% (AT)
형태
solid
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.NC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2.ClH/c9-8(6-7(10)11)4-2-1-3-5-8;/h1-6,9H2,(H,10,11);1H
InChI key
PKGBGSODHWQGTQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable