주요 문서
936634
Sigma-Aldrich
1,6-BMH crosslinker
≥95%
동의어(들):
1,1′-(1,6-Hexanediyl)bis[1H-pyrrole-2,5-dione] (ACI), 1,6-Bis(maleimido)hexane, 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1,1′-(1,6-hexanediyl)bis- (9CI, ACI), N,N′-Hexamethylenebis[maleimide], Maleimide, N,N′-hexamethylenedi- (6CI, 7CI, 8CI)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩130,225
100 MG
₩217,515
₩130,225
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩130,225
100 MG
₩217,515
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H16N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
276.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.22
₩130,225
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder or crystals
색상
white to beige
mp
136-141 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1C=CC(=O)N1CCCCCCN2C(=O)C=CC2=O
InChI
InChI=1S/C14H16N2O4/c17-11-5-6-12(18)15(11)9-3-1-2-4-10-16-13(19)7-8-14(16)20/h5-8H,1-4,9-10H2
애플리케이션
1, 6- BMH crosslinker is a bismaleimide homobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to sulhydryl groups.
특징 및 장점
Useful for characterization of protein structures and interactions. A non cleavable 6-atom brached spacer arm assists in close proximity crosslinking.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Furan-maleimide thermoplast-thermoset merged polyimides via furan-maleimide Diels?Alder polymerization
Patel S Y, et al
International Journal of Plastics Technology, 17, 10-23 (2013)