936022
Sodium hexafluorophosphate
99.9% trace metals basis, anhydrous, battery grade
동의어(들):
NaPF6, Sodium hexafluorophosphate(v)
크기 선택
₩344,694
크기 선택
About This Item
₩344,694
추천 제품
Grade
battery grade
Quality Level
분석
99.9% trace metals basis
양식
white powder
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
불순물
≤100 ppm Cl
≤100 ppm Sulfate
≤1500 ppm trace metals
mp
>200 °C (lit.)
density
2.369 g/mL at 25 °C (lit.)
2.369 g/mL
응용 분야
battery manufacturing
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
[Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Na/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI key
KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Discover the role of electrolytes in sodium-ion batteries, to enhance performance, safety, and sustainability in energy storage solutions.