935727
Barium hydroxide octahydrate
≥99.9% trace metals basis
동의어(들):
Barium dihydroxide octahydrate, Dihydroxybarium octahydrate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
for analytical purposes
Quality Level
분석
≥99.9% trace metals basis
양식
crystals, granules or powder
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
색상
white to off-white
mp
78 °C (lit.)
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.