935697
Manganese(II) nitrate tetrahydrate
≥99.9% trace metals basis
동의어(들):
Manganese dinitrate tetrahydrate, Manganous nitrate tetrahydrate
크기 선택
분석
≥99.9% trace metals basis
양식
powder, crystals or granules
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
색상
faint red to dark red/pink
solubility
soluble, clear (turbidity)
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
O.O.O.O.[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mn.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
InChI key
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Brain
보충제 위험성
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.