935662
Zinc sulfate heptahydrate
99.999% trace metals basis
동의어(들):
White vitriol, Zinc vitriol
크기 선택
About This Item
glycerol: sparingly soluble
water: soluble
추천 제품
Quality Level
분석
99.999% trace metals basis
양식
powder
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
불순물
≤15.0 ppm (trace metals analysis)
pH
4-6 (20 °C, 50 g/L in water)
mp
100 °C
solubility
ethanol: sparingly soluble
glycerol: sparingly soluble
water: soluble
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI key
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.