추천 제품
Grade
battery grade
Quality Level
설명
Application: Battery manufacturing
분석
≥99.9%
양식
liquid
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
불순물
≤100 ppm H2O
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
237 °C/733 mmHg (lit.)
density
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O3/c1-2-4-3-7-5(6)8-4/h2,4H,1,3H2
InChI key
BJWMSGRKJIOCNR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
206.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96.9 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.