주요 문서
934933
Sigma-Aldrich
Electrode
greener alternative
Thin Film Flexible Polyimide, Concentric, Center grounded
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
934933-1EA
₩229,086
₩229,086
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
934933-1EA
₩229,086
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NA.21
₩229,086
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
설명
Electrode coating: Au 3 µin
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
농도
substrate (Polyimide)
평균 직경
5.3 mm , Outer edge
크기
70 × 40 × 0.08 mm
두께
0.75 mm , Outer pad avg.
1 mm , Inner pad avg.
중량
0.328  g
환경친화적 대안 카테고리
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Our thin film flexible (TFF) Polyimide, Concentric, Center grounded electrodes are coated with gold, chemicallystable, biocompatible, and durable. The center electrode is common ground. The film connects with a hardware interface that can communicate with a computer. Thus, main applications include: Sensors; Actuators; Bio-materials characterization; Physical chemistry; Electrochemistry.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)