주요 문서
932604
Sigma-Aldrich
Ge-OMe TPA
동의어(들):
4,4′,4′′,4′′′-Germanetetrayltetrakis(N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩609,711
₩609,711
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩609,711
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C80H72GeN4O8
Molecular Weight:
1290.09
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.21
₩609,711
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
구성
Carbon content, 73-76%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(C=C1)=CC=C1N(C(C=C2)=CC=C2[Ge](C3=CC=C(N(C4=CC=C(OC)C=C4)C5=CC=C(OC)C=C5)C=C3)(C6=CC=C(N(C7=CC=C(OC)C=C7)C8=CC=C(OC)C=C8)C=C6)C9=CC=C(N(C%10=CC=C(OC)C=C%10)C%11=CC=C(OC)C=C%11)C=C9)C%12=CC=C(OC)C=C%12
InChI key
XBJLELSVFCNTIY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Organic hole transport layer (HTL) play very important role for realizing high performance and low-cost planar p-i-n perovskite solar cells (pero-SCs).Our 4,4′,4′′,4′′′-germanetetrayltetrakis(N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline), also known as Ge-OMe TPA can substantially simplify synthetic procedure by reducing device cost. This HTL can also facilitate the sequent growth of high-quality perovskite films, giving a significantly enhanced photovoltaic efficiency.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Molecular design with silicon core: toward commercially available hole transport materials for high-performance planar p?i?n perovskite solar cells
Xue R, et al.
Journal of Material Chemistry A, 6, 404-413 (2018)