주요 문서
931780
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-4Py2Ph-OH
Novabiochem®, ≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩531,454
₩531,454
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩531,454
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H24N2O4
Molecular Weight:
464.51
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.21
₩531,454
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
mp
233-235 °C
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Fmoc-L-4Py2Ph-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
법적 정보
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)